Dialysierschläuche Spectra/Por® 2
Lieferant: Spectrum Laboratories
132676 132678 132680 132682 132684
734-0671EA 850 CHF
734-0671 734-0672 734-0673 734-0675 734-0676
Dialysierschläuche Spectra/Por® 2
Schläuche Dialyseschläuche
MWCO 12 - 14 kD, regenerierte cellulose.
  • Transparent und flexibel
Die kostengünstige Membrane eignet sich ideal für eine Reihe von Anwendungen bei denen ein großer Unterschied in der Größe des Molekulargewichts der zu trennenden Stoffe besteht; dazu zählen Probenvorbereitung, Entsalzung,
Pufferaustausch, pH-Wechsel, Proteinreinigung usw. Die Standard Regenerierte Cellulose (RC) bietet eine gute chemische Beständigkeit und kann mit verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen,
den meisten Alkoholen und einigen milden oder verdünnten organischen Lösungsmitteln, einschließlich DMSO verwendet werden. Standard RC ist für pH-Werte von 2 bis 12 und Temperaturen zwischen 4 °C und 121 °C geeignet.
Lieferung erfolgt trocken, Konservierungsstoff: Glycerin.