Schäuche, Versilon™ C-210-A
Lieferant: Saint-Gobain
VERNAEM02062EA 3680 CHF
VERNAEM02062 VERNAEM02053 VERNAEM02019 VERNAEM02038 VERNAEM02016 VERNAEM02027 VERNAEM02037 VERNAEM02029 VERNAEM02007 VERNAEM02018 VERNAEM02006 VERNAEM02017 VERNAEM02028 VERNAEM02012 VERNAEM02034 VERNAEM02011 VERNAEM02033 VERNAEM02044 VERNAEM02022 VERNAEM02002 VERNAEM02046 VERNAEM02013
Schäuche, Versilon™ C-210-A
Schläuche Transferschlauch
Polyurethane, formulation C-210-A, translucent.
  • Consistently tight dimensional tolerance
  • Excellent abrasion and tear resistance
  • Excellent resistance to oils, greases and fuels
  • Retains flexibility in sub-zero environments
  • High tear resistance
Aufgrund eines streng kontrollierten Herstellungsprozesses bieten diese Schläuche gleichbleibend geringe Maßtoleranzen. Wegen dieser geringen Maßtoleranzen und der hohen Elastizität lassen sie sich einfach und problemlos an Armaturen anschließen.
Temperaturbeständig von −73 zu +93 °C
Hardness (Shore durometer A): 82
Dichte: 1,20
Zertifizierungen: Meets FDA 21 CFR, 177.1680 and 177.2600 criteria for food and beverage.