Siedestäbe
Lieferant: Lenz
201-2610EA 7.8 CHF
201-2610
Siedestäbe
Röhrchen Gaseinleitungsrohre
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Hohl, zur Verhinderung eines Siedeverzugs.