Trockenrohre mit Standard-Schliffverbindungen, abgewinkelt, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
MF23/1 MF23/2 MF23/3 MF23/4
201-0217EA 83.5 CHF
201-0217 201-0218 201-0526 BIBBMF23/4
Trockenrohre mit Standard-Schliffverbindungen, abgewinkelt, Quickfit®
Röhrchen Trockenrohre
PYREX®, Borosilikatglas mit geschliffenem Glaskonus.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Konzipiert für die Verwendung mit einem Trockenmittel wie Calciumchlorid.