Trockenrohre, U-Form
Lieferant: Lenz
201-9120EA 168 CHF
201-9120 201-9122
Trockenrohre, U-Form
Röhrchen Trockenrohre
DURAN®. Austauschbaren NS-Hahnstopfen. Seitliche Schlauchanschlüsse mit 6 mm Außendurchmesser.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit