Trockenrohre mit Normschliffen, gebogen
Lieferant: Lenz
201-1166EA 40.6 CHF
201-1166 201-5311 201-5312 201-1167
Trockenrohre mit Normschliffen, gebogen
Röhrchen Trockenrohre
DURAN®, Borosilikatglas 3.3 mit Normschliff-Kern. Im Winkel von 75° gebogen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Suitable for use with a desiccant such as calcium chloride.