Kappen, BACTI-CAPS für Reagenz- und Kulturröhrchen
Lieferant: MHP Industries
BC/13/BK BC/13/W BC/13/R BC/13/Y BC/13/BU BC/13/G BC/16/BK BC/16/W BC/16/R BC/16/Y BC/16/BU BC/16/G BC/19/B BC/19/W BC/19/R BC/19/Y BC/19/BU BC/19/G BC/25/BK BC/25/W BC/25/R BC/25/B BC/25/G BC/38NATURAL BC/19/BK
217-0029EA 125 CHF
217-0029 217-0033 217-0032 217-0034 217-0030 217-0031 217-0035 217-0039 217-0038 217-0040 217-0036 217-0037 217-0041 217-0046 217-0045 217-0047 217-0043 217-0044 217-0049 217-0053 217-0052 217-0050 217-0051 217-0055 217-0042
Kappen, BACTI-CAPS für Reagenz- und Kulturröhrchen
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
PP, farbig
  • Schließen die Röhrchen vollkommen ab, erlauben trotzdem einen kontrollierten Gasaustausch
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, autoklavierbar
  • Farbkodiert für verschiedene Röhrchengrößen verfügbar
Für Reagenz- und Kulturröhrchen aus Glas oder Plastik mit glattem Rand.
Ideal für die Zellkultur. Die Alternative zu den herkömmlichen Baumwoll- und Zellstoffstopfen.