VWR®, Verschlüsse
Lieferant: VWR
VWR®
217-7004EA 96.9 CHF
217-7004 217-7005
VWR®, Verschlüsse
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Diese Verschlüsse passen auf Proben- und Kulturröhrchen.
  • Flexibel, hohe mechanische Beständigkeit
Verschlüsse bestehen aus LDPE.