Reagenzgläser mit Bördelrand, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
261100109 261100306 261100606 261100803 261101105 261101302 261101602 261102607 261102804 261103303 261103603 261103809 261102101 261102307
212-1202EA 42.9 CHF
212-1202 212-1204 212-1206 212-1208 212-1210 212-1212 212-1214 212-1220 212-1222 212-1224 212-1226 212-1228 212-1216 212-1218
Reagenzgläser mit Bördelrand, DURAN®
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
FIOLAX®-Glas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Relativ unempfindlich gegen raschen Temperaturwechsel und lokale Erhitzung
Dünnwandige Reagenzgläser für eine Vielzahl von Anwendungen.