Röhrchen, palettiert, unsterile
Lieferant: Brand
211-3256EA 123 CHF
211-3256 211-3255 211-3254 211-3253 211-3257 391-5701 211-3252
Röhrchen, palettiert, unsterile
Röhrchen Mikroröhrchen
PP-Röhrchen und PE-Kappen, unsteril.
  • Die Röhrchen und Racks sind bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar gemäß DIN EN 285 (gilt nicht für die Deckel)
  • Konzipiert für das Lagern und Einfrieren bis zu -80 °C sowie für den Transport von Reagenzien und Proben
  • Kompatibel mit Standardmikroplatten
  • Geeignet für die Arbeit mit Mehrkanalpipetten
Suitable for biological tests, such as PCR, cell uptake studies, RIA and EIA.
Außen-Ø×h des Röhrchens: 8,8×45 mm