Domdeckel-Streifen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-0386 AB-0602 AB-0852 AB-0853 AB-0265
732-4806EA 62.8 CHF
732-4806 732-4830 732-4898 732-4899 732-4801
Domdeckel-Streifen
Röhrchen PCR-Gefäße
Geeignet für 96-Well-PCR-Platten sowie Streifen mit Standardgefäßen und Gefäßen mit niedrigem Profil.
  • Aus PP
  • Große Endstreifen zur leichten Entfernung
  • Zertifiziert frei von DNase, RNase und humaner DNA