PCR-Gefäßstreifen, 0,2 ml, mit anhängendem Deckelstreifen, Amplitube™
Lieferant: Simport Scientific
T322-1B T322-1G T322-1N T322-1R T322-1Y
211-3332EA 163 CHF
211-3332 211-3333 211-3331 211-3334 211-3335
PCR-Gefäßstreifen, 0,2 ml, mit anhängendem Deckelstreifen, Amplitube™
Röhrchen PCR-Gefäße
PP. Extradünne Wände sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Wärmeübertragung. So können die Reaktionszeiten für die PCR in den meisten Thermocyclern mit V-Boden reduziert werden.
  • 8er-Gefäßstreifen mit anhängenden Deckelstreifen zum einfachen Öffnen und Schließen
  • Sicherer Verschluss der einzelnen Gefäße schützt Proben vor Kontamination durch Carry-Over-Effekte
  • In transparenter Ausführung sowie in vier nicht zytotoxischen und nicht metallischen Farben zur Farbcodierung von Proben erhältlich
  • Gewölbter Deckel mit Schnappverschlussdichtung, um Verdampfung beim Thermocycling zu verhindern
  • RNase-, DNase- und DNA-frei
Verpackung: In manipulationssicheren, wiederverschließbaren Beuteln