Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/1,8 ml
Lieferant: Simport Scientific
T338-2 T338-2S T338-4 T338-4S T338-5 T338-5S T338-6 T338-6S T338-7 T338-7S T338-2SPR T338-4SPR T338-5SPR T338-6SPR T338-7SPR
212-9587EA 227 CHF
212-9587 720-0533 720-0534 720-0535 212-9589 212-9590 212-9591 212-9592 720-0539 720-0540 212-9588 720-0536 720-0537 720-0538 720-0541
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,5/1,5/1,8 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP-Röhrchen inkl. HDPE-Schraubverschluss mit Lippendichtung.
  • Lecksichere Dichtung
  • Temperaturbereich −196 bis +110 °C, Röhrchen ohne Stehrand sind bis 20000×g zentrifugierbar
  • Die sterilen Röhrchen sind gammabestrahlt und in manipulationssicheren und wiederverschließbaren Beuteln verpackt
  • Da der Verschluss aus HDPE besteht, ist Autoklavieren nicht möglich
  • Als frei von RNase, DNase, Pyrogenen und DNA zertifiziert
These versatile tubes can be used for freezer storage, boiling applications, centrifugation and other laboratory applications. The deepMore Product Information