Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Lieferant: Brand
780700 780701 780702 780703 780704
211-3201EA 253 CHF
211-3201 211-3202 211-3203 211-3204 211-3205
Microcentrifuge tubes with attached screw caps, 0,5/1,5/2,0 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, ungraduiert, PE-Schraubdeckel mit Dichtkonus.
  • Zentrifugation bis 17 000×g möglich
  • Ideal geeignet zur Lagerung von Serum- und Blutproben sowie zur Erhitzung und Zentrifugation
  • Gute Abdichtung durch Schraubdeckel mit Dichtkonus
  • Nur 1+¼ Umdrehungen des Deckels zum schnellen Öffnen und Verschließen
  • Einsatzbereich: −90...+100 °C
Bestellinformation: Farbige Deckeleinsätze für die Identifizierung sind separat erhältlich.