Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
Lieferant: MARIENFELD
2930207 2930210 2930205 2940205 2930208 2940208 2930201 2930203 2930204 2940206 2940207 2940209 2940200 2940210 2940202
621-1967EA 0 CHF
621-1967 621-1968 621-1920 621-1921 621-1930 621-1931 621-1964 621-1965 621-1966 621-1970 621-1971 621-1972 MARI2940200 621-1963 MARI2940202
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
Röhrchen Schmelzpunktkapillaren
These single use, glass capillary tubes can be used for storage of small amounts of liquids or for the determination of melting point.
  • With rectangular cut edges
  • Tolerance length: ± 1 mm
  • Tolerance diameter: ± 0,05 mm
Die Röhrchen des Typs A sind beidseitig offen
Die Röhrchen des Typs B sind einseitig geschlossen
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable