Schraubverschluss-Sätze, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
71-3132-0058 71-3132-0063 DS3132-0020 DS3132-0024 DS3132-0058 DS3132-0063
NALG71-3132-0058EA 95.2 CHF
NALG71-3132-0058 NALG71-3132-0063 525-2923 525-2924 525-2925 525-2926
Schraubverschluss-Sätze, Nalgene®
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
PP, autoklavierbar.
  • Silikon-Dichtring
Für bis zu 10 000 ×g zu verwenden, auslaufsicher.