Zentrifugenröhrchen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3105-0015 3105-0050
525-2811EA 58 CHF
525-2811 525-2812
Zentrifugenröhrchen, Nalgene®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PC, konischer Boden, gerader Rand, graduiert, autoklavierbar.
  • Glasklar, erhabene Graduierung
  • Belastbar bis 6000 ×g
  • Verwendbar in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen