Zentrifugen- und Reaktionsgefäße
Lieferant: VITLAB
103897 103797
525-2250EA 128 CHF
525-2250 525-2251
Zentrifugen- und Reaktionsgefäße
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PFA.
  • Durchscheinend
  • Belastbar bis 10000 ×g
  • Auch für Autosampler Racks
Bestellinformation: 525-2251 ohne Schraubverschluss, 525-2250 mit kalibrierter Ringmarke bei 10 ml, GL25-Gewinde und Schraubverschluss.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable