Zentrifugenröhrchen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3117-0120 3117-0150 3117-0160 3117-0380 3117-0500 3117-1000 3117-9500
525-2883EA 47.9 CHF
525-2883 525-2884 525-2885 525-2887 525-2888 525-2890 525-2889
Zentrifugenröhrchen, Nalgene®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PC, Rundboden, gerader Rand, autoklavierbar.
  • Transparent
  • Belastbar bis 50 000 ×g
  • Geeignet für die Verwendung in gekühlten und ungekühlten Zentrifugen
Bestellinformation: 525-2889 und 525-2890 mit Rand.