Zentrifugenröhrchen
Lieferant: Brand
114817 114818 114820 114821 114822 114823
525-3201EA 647 CHF
525-3201 525-0240 525-0241 525-0242 525-0243 734-1329
Zentrifugenröhrchen
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PP, sehr gut durchscheinend, graduiert, mit PE-Schraubdeckel
  • Geeignet für RZB-Werte von bis zu 3000×g
  • Schraubverschluss aus PE mit Dichtkonus
  • Nicht steril oder steril durch Gamma-Bestrahlung
* Füllvolumen (Arbeitsvolumen 13ml)