Transportwagen, Multiflex
Lieferant: Gorr Transporttechnik GmbH
K9F-876/01-006 K9F-876/02-006 K9F-876/01-005 K9F-876/02-005
139-0303EA 930 CHF
139-0303 139-0302 139-0300 139-0301
Transportwagen, Multiflex
Transportwagen
These flexible, multipurpose trolleys for the laboratory can be set up to suit individual needs by using different trays and containers. The trays can be easily lifted out of the trolley and are easy to clean. For additional versatility, stackable containers are available in various sizes (accessories to be ordered separately). Two versions of the trolley are available.
'Standard' version:
Mit zwei Ablagen aus oberflächenbeschichtetem MDF, 125 mm-Gummirädern, 2 davon drehbar und 2 festgestellt.
Belastbarkeit: 180 kg
„Premium“-Version:
Hochwertige, leichtgängige Räder für sanfteres Rollen. Mit 2 Ablagen aus Buchenholz, leichtgängigen 125 mm-Elastikrädern, 2 davon drehbar und 2 festgestellt.
Tragkraft: 200 kg
Lieferumfang: Wird ohne stapelbare Behälter geliefert.