Transfermembranen, Nytran® N, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Whatman™ Nytran®
732-4044EA 831 CHF
732-4044 732-4056 732-4045
Transfermembranen, Nytran® N, Whatman™
Transfer-Membranen
Die Nytran® Nylon (Nytran® N)-Membran ist ideal für Anwendungen, die eine geringere Ladung erfordern. Sie ist für Southern und Northern Blotting, Kolonie- und Plaque-Lifts sowie Dot- oder Slot-Blots konzipiert. Nytran® N ist kompatibel mit isotopischen Detektionsverfahren.
  • Ausgezeichnetes Signal/Rauschverhältnis
  • Die Membrane wird gleichmäßig auf beide Seiten der Trägermatrix aufgegossen, was ihr eine hervorragende Symmetrie verleiht sowie die Fähigkeit, flach zu liegen, ohne sich zu wellen
  • Gleichmäßige Größe und Verteilung der Poren
  • Erhältlich in Porengrößen von 0,2 μm und 0,45 μm für optimale Retention von Oligos und größeren DNA-Fragmenten
Nytran N membrane allows for excellent signal-to-noise ratios. The membrane is cast uniformly on both sides of a support matrix, demonstrating excellent symmetry. This gives the membrane the ability to lie flat without curling. Nytran N membrane is a highly consistent membrane with uniform pore size and distribution. It is available in 0,2 and 0,45 µm pore sizes for optimal retention of oligos and larger DNA fragments.
Whatman Nytran nylon membranes are suitable for applications that require a lower charge. They are designed for Southern and Northern blotting as well as colony and plaque lifts and dot-/slot-blots. Nytran N is compatible with isotopic and nonisotopic detection methods.