Flachrundzangen mit Schneide
Lieferant: KNIPEX WERKE
238-5211EA 159 CHF
238-5211
Flachrundzangen mit Schneide
Zangen
Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet. Für höchste Beanspruchung, besonders bei Biegebelastung. Kopf verchromt. Mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen. Isoliert bis 1000 V.
  • Flach-runde, gewinkelte lange Backen, Greifflächen gezahnt
  • Schneiden für mittelharten (3,2 mm Ø) und harten Draht (2,2 mm Ø)
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Länge: 200 mm
Zertifizierungen: DIN ISO 5745. VDE-geprüft