Tiegelzangen
Lieferant: HAMMACHER KARL
HWN300-22 HWN301-25 HWN302-32
231-0274EA 104 CHF
231-0274 231-0275 231-0276
Tiegelzangen
Zangen
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Zur leichten und sicheren Handhabung von Tiegeln verschiedenster Materialien.
  • Doppelt gebogen
  • Mit gerieften Spitzen
  • Säurebeständig
  • Sehr gute Hitzebeständigkeit, autoklavierbar