Universal-Haltezange
Lieferant: HAMMACHER KARL
HWN310-20 HWN312-28
231-0279EA 139 CHF
231-0279 HAMMHWN312-28
Universal-Haltezange
Zangen
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Gerade Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor, in der Medizin und Industrie.
  • Säurebeständig
  • Sehr gute Hitzebeständigkeit, autoklavierbar