Zertifizierte Thermometer
Lieferant: Alla France
620-0301EA 350 CHF
620-0301
Zertifizierte Thermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Dieses Thermometer ist für die Messung der Temperatur flüssiger und gasförmiger Medien in verschiedenen Industrien, einschließlich Petrochemie, Ölraffinerie sowie Brennstoff und Energie, vorgesehen.
  • Gelb belegt
Auf den Thermometern ist die Werksnummer, die Art des Standards und der Messbereich angegeben. Die Temperaturskala ist mit dunkler, dauerhafter Emaille aufgebracht, die äußerst beständig gegen aggressive chemische Umgebungen ist. Auf teilweise eintauchenden Thermometern ist die Tiefe durch eine Ringlinie gekennzeichnet.
Zertifizierungen: Konform mit ASTM E-1.