Präzisionsthermometer
Lieferant: Amarell
AMARL33040-TOLEA 0 CHF
AMARL33040-TOL AMARL33070-CB AMARL33000-FL AMARL33004-TOL/VC AMARL33058-TOL AMARL33076-TOL AMARL33008-TOL AMARL33074-CB AMARL33000-FL/VC AMARL33038-TOL AMARL33018-PENT/VC AMARL33032-FL AMARL33018-PENT AMARL33004-TOL/DKD AMARL33032-FL-PTFE AMARL33058-TOL/CC3 AMARL33000-FL-PTFE AMARL33038-TOL/VC AMARL33008-TOLDKD5 AMARL33008-TOLDKD3 AMARL33032-FL/VC AMARL33004-TOLDKD3 AMARL33008-TOL/VC AMARL33056-TOL AMARL33004-TOL AMARL33040-TOL/VC AMARL33052-CB/DKD4 AMARL33078-TOL
Präzisionsthermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Dieses umfangreiche Sortiment an Kältethermometern ist sowohl zur amtlichen Eichung als auch für die amtliche Kalibrierung (620-1713) geeignet. Toluol oder Pentan.
  • Komplett eintauchbar
  • Kapillare unbelegt – außer 620-1047 (Kapillare blau leuchtend)
  • Drei verschiedene Füllungen
Thermometer die Quecksilber enthalten dürfen noch bis zum 10. Oktober 2017 verwendet werden, wenn sie ausschließlich dazu bestimmt sind, Prüfungen anhand von Normen durchzuführen, die die Verwendung von Quecksilber-Thermometern vorschreiben.
Zertifizierungen: Modell L33008DKD3 mit DIN12778
Lieferumfang: Die Modelle 620-1047 und 620-0180 sind amtlich geeicht und werden mit Eichschein geliefert.