VWR®, Präzisionsthermometer, frio temp
Lieferant: VWR Collection
620-0843EA 137 CHF
620-0843 620-0844 620-0845 620-0848 620-0854 620-0855 620-0856 620-0878 620-0886 620-0902
VWR®, Präzisionsthermometer, frio temp
Thermometer Analoge Thermometer
Glasthermometer für Messungen in Kühlschränken, Tiefkühlschränken, Inkubatoren, Trockenschränken und Blutbänken.
  • Enviro safe non toxic and liquid or red spirit liquid
  • Accurate temperature reading without sample contamination
  • Individual serial number
  • Wide choice
Eine genaue Temperaturmessung wird durch Verwendung der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe imitiert. Setzen Sie das Thermometer in die Flasche ein und platzieren Sie es in der Nähe der Proben, um beste Ergebnisse zu erzielen. Die PFA-Beschichtung schützt GlasMore Product Information