VWR®, Umweltfreundliche Thermometer, einzeln kalibriert, leicht lesbar
Lieferant: VWR Collection
620-0828EA 547 CHF
620-0828 620-0830 620-0934 620-0935
VWR®, Umweltfreundliche Thermometer, einzeln kalibriert, leicht lesbar
Thermometer Analoge Thermometer
Jedem leicht ablesbaren Thermometer liegt ein individueller Kalibrierbericht bei, in dem die Korrekturen auf ein Zehntel der kleinsten Teilung, die eindeutige Berichtsnummer und die für die Kalibrierung verwendeten NIST-Standards angegeben sind. Ideal für den Einsatz in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, in der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, in Molkereien, Brauereien und Brennereien.
  • EnviroKleen™ certified
  • Non toxic, enviro safe liquid, against lead-free, yellow back glass