VWR®, Präzisions-Flüssigkeits-Glasthermometer
Lieferant: VWR
VWR®
620-0937EA 844 CHF
620-0937 620-0885
VWR®, Präzisions-Flüssigkeits-Glasthermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Flüssigkeitsthermometer enthalten eine blaue, organische Flüssigkeit vor weißem Hintergrund in einem bleifreien Glas. Sie eignen sich für den Einsatz in Chemielaboren, Universitäten, wissenschaftlichen Institutionen, in der Nahrungsmittel- und Getränkeverarbeitung, in petrochemischen Laboren, in der der Pharma-/Medizinbranche, in der Herstellung sowie in Molkereien, Brauereien und Brennereien
  • Eingeschmolzene Teilungen
  • Individuell kalibriert und serialisiert
  • Graduiert mit gebrochenen Gradzahlen
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung mit individuellem Thermometer-Kalibrierbericht mit Korrekturen auf 1/10 der kleinsten Teilung, eindeutiger Berichtsnummer und den NIST-Normen, die für die Kalibrierung verwendet wurden.