VWR®, Flüssigkeits-Glasthermometer für extrem niedrige Temperaturen
Lieferant: VWR Collection
620-0857EA 169 CHF
620-0857 620-0858 620-0860 620-1927 620-1928
VWR®, Flüssigkeits-Glasthermometer für extrem niedrige Temperaturen
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Thermometer erfüllen alle Anforderungen in Bezug auf physische Abmessungen und Genauigkeit.
  • Meniskus sichtbar in der entsprechenden Niedrigtemperaturanwendung
  • Vergrößerung möglich für bessere Lesbarkeit
  • Weißer Hintergrund, eingeschmolzene Teilung
  • Entwickelt für ultra-niedrige Temperaturen
  • Quecksilberfreie Füllung auf weißem Hintergrund in bleifreiem Glas
Division: 1,0 °C
Accuracy: ±2,0 °C
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Konform mit ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Lieferumfang: Mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und zur Rückverfolgbarkeit.
Verpackung: Einzeln geschützt im Safety-Pak™.