VWR®, Taschenthermometer
Lieferant: VWR
VWR®
620-0810EA 32.9 CHF
620-0810 620-0809 620-0853
VWR®, Taschenthermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Glasthermometer verfügen über eine PTFE-Beschichtung, die zur Verhinderung einer Kontamination beiträgt und im Fall eines Glasbruchs vor Flüssigkeitsaustritt und Glassplittern schützt. Rote Alkoholfüllung. Komplett eintauchbare Thermometer. Ideal für Feldstudien, Abwasserbehandlung und jede Messung unterwegs geeignet.
  • Bauchiger Glaskörper
  • Individuelle Seriennummer