VWR®, Flüssigkeits-Glasthermometer für Inkubatoren und Blockthermostate
Lieferant: VWR Collection
620-0816EA 88.7 CHF
620-0816 620-0817 620-0818 620-0820 620-0821 620-0822 620-0887 620-0889
VWR®, Flüssigkeits-Glasthermometer für Inkubatoren und Blockthermostate
Thermometer Analoge Thermometer
Enthält eine rote, organische Flüssigkeit vor weißem Hintergrund in Glas (mit Ausnahme von 620-0891 mit gelbem Hintergrund).
  • Für die Verwendung in allen standardmäßigen Heizblöcken und Inkubatoren
  • PTFE-Beschichtung reduziert das Risiko einer Kontamination durch Bruch des Thermometers
  • Einzeln serialisiert
Accuracy: ±1,0 °C (620-0888: ±0,5 °C)