VWR®, Thermometer für Inkubatoren und Heizblöcke
Lieferant: VWR Collection
620-0814EA 123 CHF
620-0814 620-0815
VWR®, Thermometer für Inkubatoren und Heizblöcke
Thermometer Analoge Thermometer
Zur Verwendung in allen standardmäßigen Heiz- und Trockenblöcken, Wasserbädern und Inkubatoren. Enthält eine blaue, organische Füllung in bleifreiem Glas mit weißem Hintergrund.
  • Teilweise eintauchend
  • Individuelle Seriennummern
  • PTFE-Beschichtung verhindert Kontamination des Glases und der Flüssigkeit
Immersion depth: 35 mm
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und zur Rückführbarkeit auf NIST.