VWR®, Umweltfreundliche Thermometer, easy read
Lieferant: VWR Collection
620-0781EA 34.7 CHF
620-0781 620-0782 620-0784 620-0785 620-0786 620-0787 620-0788
VWR®, Umweltfreundliche Thermometer, easy read
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Thermometer sind durch die kontraststarke schwarze Graduierung auf gelbem Hintergrund leicht, schnell und genau ablesbar.
  • Enviro-Safe® Füllung Taschenthermometern
  • Ermöglicht fehlerfreies Ablesen
  • Gefüllt mit nicht toxischer, ungefährlicher, biologisch abbaubarer Flüssigkeit
Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Envirokleen™ zertifiziert durch das unabhängige Labor ChemTel.
Lieferumfang: Wird mit mehrsprachiger (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Erklärung zur Genauigkeit und zur Rückführbarkeit, einer Rollsicherung und einer individuellen Seriennummer geliefert.