Prüfthermometer zur Wandmontage
Lieferant: Amarell
Z640000 Z640008 Z640180 G17003 Z640102
620-1159EA 5.7 CHF
620-1159 620-3150 620-3152 620-1160 AMARZ640102
Prüfthermometer zur Wandmontage
Thermometer Analoge Thermometer
Thermometer zur Wandmontage, auch amtlich geeicht mit Eichschein verfügbar (620-1160).
  • Zwei Ausführungen: Ahorn-Mahagoni oder Buche natur
  • Ansprechendes Design
  • Drei Füllungen
Roter oder blauer Spiritus.