pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
1.09531.0001EA 16.27 CHF
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Die Teststäbchen enthalten spezielle Indikatorfarbstoffe, die kovalent an die Reagenzpapiere gebunden sind und dann an Plastikstäbchen haften.
  • Nicht blutend - keine Kontamination der zu analysierenden Lösung
  • Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
  • Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
Zubehörinformationen: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.