Mehrfachteststreifen für den Nachweis von Drogen im Urin
Lieferant: SURESCREEN
SDA7DS12300 6DS13 S10DS S7DS16
SURESDA7DS12300EA 297 CHF
SURESDA7DS12300 SURE6DS13 SURES10DS SURES7DS16
Mehrfachteststreifen für den Nachweis von Drogen im Urin
Drogentests
Panels zum Testen von bis zu zehn Drogen erhältlich. Ideal, um genau zu bestimmen, welche Droge missbraucht wird. Je nach Menge sind auch Sonderanfertigungen erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Büro.
  • 99 % Genauigkeit
  • Eindeutige Ergebnisse in 5 Minuten
  • Große Auswahl an Screeningoptionen
AMP: Amphetamine
BAR: Barbiturate
BZO: Benzodiazepine
COC: Kokaine
mAMP: Methamphetamine
MDMA: Ecstasy
MTD: Methadon
OPI: Opiate
PCP: Phencyclidin
TCA: Tricyclische Antidepressiva
THC: Cannabis
BAR: barbiturates
BZO: benzodiazepines
COC: cocaine
mAMP: methamphetamines