Nunc-Immuno™ Stick
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc-Immuno™
391-8283EA 1430 CHF
391-8283
Nunc-Immuno™ Stick
Röhrchen Immunologie-Röhrchen
Röhrchen und Stick aus PP, Flügelstift aus PS. Speziell für ELISA- und RIA-Studien vor Ort geeignet.
  • Liefert zuverlässige semiquantitative Ergebnisse mit einer eingebauten negativen Kontrolle
  • Wahlweise mit hydrophiler MaxiSorp™ Flügelstift-Oberfläche erhältlich
  • Röhrchen aus PP für minimale Adsorption von Assay-Stoffen
Oberfläche des Flügelstiftes: 5,2 cm²
Außenmaße L×B (mit Deckel): 49×12 mm