Beschriftungsklebebänder, temperaturbeständig
Lieferant: PRECISION DYNAMICS TIMEM
AT-312 AT-334 AT-301
817-1581EA 56.8 CHF
817-1581 817-1582 817-1583
Beschriftungsklebebänder, temperaturbeständig
Klebebänder
Auf Textilbasis mit Spezialkleber. Einsatz im Gefrierbereich, für Trocken- und Brutschränke, Sterilisatoren etc.
  • Anwendung von −231,5 bis +260 °C
  • Mit Bleistift beschriftbar
Länge: 7,6 m
Farbe: Weiß