VWR®, Reinraum-Klebebänder, Universelle Verwendung
Lieferant: VWR Collection
817-0076EA 38.8 CHF
817-0076 817-0051 817-0058 817-0089 817-0088 817-0090 817-0093 817-0087 817-0094 817-0091
VWR®, Reinraum-Klebebänder, Universelle Verwendung
Klebebänder
Diese Mehrzweck-Vinylbänder sind auf eine Kunststoffrolle aufgerollt und eignen sich ideal für die Verwendung in Bereichen zur Reinraumwartung und -betreuung.
  • Ideal zur Farbkodierung, Abdichtung, Gangmarkierung und Chargenkennzeichnung
  • Matte Oberfläche lässt sich mit einem Reinraumstift beschriften
Länge: 32,9 m.
Verschiedene Farben erhältlich.
Verpackung: Einzeln in einem leicht aufzureißenden, perforierten Beutel.