Klebeband, Wafer-Behälter-Klebeband
Lieferant: ULTRATAPE
1110CL100-P3T 1110WH100-P3T 1110WH200-P3T 1110BL075-P3T 1110CL200-P3T 1110YE075-P3TU 1110BL100-P3T 1110RE050-P3T 1110RE100-P3T 1110BL200-P3T
817-1710EA 0 CHF
817-1710 817-0068 UTAP1110WH200-P3T UTAP1110BL075-P3T UTAP1110CL200-P3T UTAP1110YE075-P3TU UTAP1110BL100-P3T UTAP1110RE050-P3T UTAP1110RE100-P3T UTAP1110BL200-P3T
Klebeband, Wafer-Behälter-Klebeband
Klebebänder
Diese PE-Klebebänder sind speziell zum Verschließen von Wafer-Behältern konzipiert. Sie werden auch zum Verschließen von Plastiktüten und für andere Reinraumanwendungen verwendet.
  • Haftet gut auf Kunststoff und lässt sich leicht über Kanten ziehen
  • Niedriger Metallgehalt
  • Keine Rückstände auch nach längerer Lagerung
  • Lässt sich leicht und mit geringer statischer Aufladung von der Rolle abwickeln
Länge: 33,0 m.
Verschiedene Farben erhältlich.
Verpackung: Auslieferung sauber im Doppelbeutel verpackt.