Dichtband, PTFE
Lieferant: AMMERFLON
ODIGE01FRP010 ODIGE01251210 PTFE-SEALTAPE
291-1411EA 5.5 CHF
291-1411 291-1412 AMMEPTFE-SEALTAPE
Dichtband, PTFE
Klebebänder
PTFE, weiß zum Abdichten von Gewinden. Stärke 0,1 mm. Rolle mit Schutzdeckel zur sauberen Aufbewahrung.
  • Temperaturbeständig von −150 bis +260 °C
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Quellfrei, ermöglicht leichtes Lösen der Verbindungsstelle auch nach Dauerbetrieb