Aquarienkästen
Lieferant: Marienfeld
216-1592EA 95 CHF
216-1592 216-1418 MARI4204107 216-3832 216-3830 216-3836 MARI4204119
Aquarienkästen
Tanks Aquarien
Aquarienkästen für großer Einsatzbereich. Aus Soda-Kalkglas, klar.
  • Stärke, dickwandig
  • Geschliffener Rand
  • Für Anwendungen ohne hohe Anforderungen an thermische Stabilität