Tanks, zylindrisch, leicht
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
54100-0005 54100-0007 54100-0015 54100-0030 54100-0055
216-0317EA 323 CHF
216-0317 216-0318 216-0320 216-0321 216-0322
Tanks, zylindrisch, leicht
Tanks Tanks, zylindrisch
LLDPE, durchscheinend, mit Deckel. Ökonomische Tanks mit Graduierung. Mit überstehendem Rand (Flansch). Wandstärke ∼2,4 mm. Der Tank 216-0322 kann auch als Einsatz für 208-Liter-Stahltrommeln verwendet werden.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von –100 bis +120 °C
  • Erfüllen die Forderungen gemäß USP VI und FDA 21 CFR 177.1520