Sterican® Einwegnadeln für spezielle Anwendungen
Lieferant: B. Braun
4665791 4665643 4665635 4665791B 4665317B 4665600B
612-0159EA 18 CHF
612-0159 612-0161 612-0162 BRAU4665791B BRAU4665317B BRAU4665600B
Sterican® Einwegnadeln für spezielle Anwendungen
Injektionsnadeln
Chromnickelstahl mit transparentem Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz. Alle Sterican®-Einmalkanülen weisen die folgenden Gemeinsamkeiten auf: Einmalkanülen für intramuskuläre, subkutane, intravenöse, intraarterielle und spezielle Injektionen. Dünnwandige Kanüle.
  • Extrem glatte Oberfläche mit feindosierter Silikonbeschichtung
  • 3-Facetten-Schliff, Kurz- oder Langschliff
  • Für schmerzarme Punktionen
Zertifizierungen: ISO 6009