Spritzen, FORTUNA® OPTIMA®, Luer-Spitze
Lieferant: Poulten & Graf
7.10221 7.10227 7.10229 7.10233 7.10237 7.10241 7.10244 7.10245 7.10251
612-0311EA 14.2 CHF
612-0311 612-0312 612-0313 612-0314 612-0315 612-0316 612-0317 612-0318 612-0319
Spritzen, FORTUNA® OPTIMA®, Luer-Spitze
Spritzen Spritzen, medizinisch
Zylinder und Kolben aus Durobax® Glas, ohne Kanüle.
  • Luer-Konus aus Glas, zentriert
  • Braune Graduierung
  • Autoklavierbar bei +134 °C
Zertifizierungen: Konform gemäß ISO 9001
Bestellinformation: Lieferung einzeln verpackt.