Mikroliterspritzen für Hewlett- Packard Geräte
Lieferant: Hospidex
EX-MSEX10HP26 EX-MS10HP23/26
613-1736EA 115 CHF
613-1736 613-1740
Mikroliterspritzen für Hewlett- Packard Geräte
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Mikrospritzen für Agilent Geräte.
Typ 1: Elastischer Kolben aus einer Ti-Ni Legierung.
Typ 2: Kolben aus rostfreiem Stahl.