Dosiervorrichtung PB600-1
Lieferant: Hamilton
549-0233EA 252 CHF
549-0233
Dosiervorrichtung PB600-1
Syringe Dispensing Systems
Der PB600-1 ist für Microliter™ oder Gastight® Spritzen zwischen 10 µl und 2,5 ml geeignet. Die Dosiervorrichtung ist mit Spritzen mit einzementierten Kanülen (N), austauschbaren Kanülen (RN), Luer-Spitze (LT) oder PTFE-Luer lock-Spritzen (TLL) zu verwenden.
  • Die Probe kann auf Knopfdruck bis zu 50 mal dosiert werden
  • Dosierungsvolumen: 0,2 bis 50 µl
Lieferumfang: Lieferung ohne Spritzen.