Spritzen der Gastight® 1000 Serie
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
201200 201250 201300 201350 201400 201700 81301 81316 81317 81320 81322 81323 81330 81343 81401 81414 81416 81417 81420 81443 81501 81514 81516 81517 81520 81543 81601 81616 81617 81620 81643 82525 81427 81314 81630 7651-01 7649-01 7650-01 7652-01 81341 81327 81430 81527 81530 81627 85020 86020 201812 85021 85025 85027 82520 82527 81365 81560 81570 81610 81660 CAL81520 CAL81417 CAL82520 CAL81327 CAL81527 CAL81316 CAL81317 CAL81416 CAL7649-01 CAL81517 CAL81343 CAL81301 CAL81420 CAL81365 CAL81430 CAL81627 81441 CAL81401 CAL81516 CAL81616 CAL81620 208645 CAL81330 CAL81443 CAL81320 CAL85021 CAL86020 CAL7650-01 CAL7651-01 CAL81314 CAL81543 CAL81501
613-1605EA 158 CHF
613-1605 613-0108 548-2264 613-1607 548-2265 613-1132 549-1189 613-1300 549-1190 613-1321 549-0231 613-1331 549-0369 549-1191 549-1192 548-1967 549-0370 613-1302 613-1322 549-1193 549-1194 548-2318 548-2319 613-1303 613-1323 549-1195 549-1196 613-1304 549-0232 613-1324 548-2324 613-1325 548-1968 548-1966 549-1267 548-2279 548-2429 548-2278 548-2430 548-2316 548-2315 549-1265 548-2320 549-1266 548-2323 613-1326 613-1327 548-1959 548-2326 548-2327 548-1972 548-1971 548-2325 613-1166 548-2321 548-2322 548-1969 548-1970 548-2352 548-2349 548-2448 548-2436 548-2444 548-2346 548-2347 548-2440 548-2431 548-2351 548-2437 548-2345 548-2350 548-2438 548-2441 548-2447 548-2317 548-2439 548-2443 548-2446 548-2353 548-2271 548-2348 548-2442 548-2435 548-2449 548-2450 548-2432 548-2433 548-2434 548-2445 HAMICAL81501
Spritzen der Gastight® 1000 Serie
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Die Serie 1000 ist eine Gastight®-Spritze für mittlere Volumina. Gastight®-Spritzen sind ideal zum Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen. Sie haben eine präzisionsgefertigte PTFE-Kolbenspitze, die eine leckagefreie Abdichtung erzeugt. Durch die enge Passform wischt die Spitze im Wesentlichen das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben. Diese Funktion ist besonders bei heterogenen Proben nützlich, da sie die Wahrscheinlichkeit verringert, dass sich Ablagerungen bilden und der Kolben einfriert.
  • Sowohl für das Dosieren von Flüssigkeiten als auch von Gasen in Volumina von 100 µl bis zu 100 ml ideal.
Entnehmbare Nadel (RN): Das Design ermöglicht, dass die Nadeln genau auf der Null-Markierung der Spritze sitzen. Benutzer können Nadelstärke, -länge und -spitze auswählen, um die Spritze für individuelle Anwendungen zu optimieren. Dieser Anschluss ermöglicht auch eine abnehmbare Nadel, ohne das Totvolumen der Spritze zu erhöhen, und ist ideal, wenn die Gefahr einer Verstopfung der Nadel besteht. Im zerlegten Zustand autoklavierbar. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Luer Spitze (LT): Spritzen mit Luer-Spitze verfügen über abnehmbare Nadeln, die über eine geschliffene Glasnabe passen, die in der Form eines männlichen Luer verjüngt ist. Dieser Anschluss akzeptiert die meisten Injektionsnadeln, wurde jedoch speziell für die Verwendung mit Hamilton Kel-F-Nadeln entwickelt. Dieser Anschluss erhöht auch das Totvolumen in der Spritze, was für einige Anwendungen möglicherweise nicht geeignet ist. Im zerlegten Zustand autoklavierbar.
Luer Spitze zementierte Nadel (LTN): Spritzen mit Luer-Spitze und eingeklebten Nadeln sind Spritzen mit mittlerem Volumen, bei denen die Nadeln an einer Stelle, die der Null-Markierung entspricht, in den Glasspritzenzylinder eingeklebt sind. Mit diesem Anschluss ist das Totvolumen auf das Innenvolumen der Nadel beschränkt. Nicht autoklavierbar. Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Benutzer ausgewählt werden.
PTFE Luer Lock (TLL): Luer-Lock-Spritzen aus PTFE haben einen Stecker mit Luer-Konus aus PTFE mit vernickeltem Messing-Verriegelungsansatz zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Metallansatz und Universalanschlüssen. Dieser Anschluss wird auch mit Hamilton-Verdünnern/-Dispensern, OEM-Anwendungen und manuellen Vorgängen verwendet. Die Version mit Schlitzen wird beim Anbringen an einige Instrumente verwendet, hat jedoch keinen Einfluss auf die Verbindung mit Nadeln. Autoklavierbar im zerlegten Zustand, außer bei Spritzen mit 25 ml und mehr. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Spitzenform 2: Scharfe, abgeschrägte, gebogene, nicht stanzende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen.
Spitzenform 3: Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben.
Spitzenform 5: Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstechen von Septen, dünnen Vinyl- und Kunststoffmaterialien ohne Stanzung.
* Ohne Schlitze